Drukuj
Siarczan miedziowy, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02791.0250 1.02791.1000
1.02791.0250EA 261 PLN
1.02791.0250 1.02791.1000
Siarczan miedziowy, EMSURE® for analysis, Supelco®
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 203 g/l (20 °C)
Molar Mass 159.61 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 3.60 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material