Siarczan miedziowy, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Siarczan(VI) miedzi(II)
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
A13986.0BEA
1110
PLN
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
Siarczan miedziowy, anhydrous 98%
Siarczan miedziowy
Purity: 98%
CAS No.: 7758-98-7
Molecular Formula: CuO4S
Formula Weight: 159.60
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
CuSO₄ MW: 159.61 g/mol Temp. topnienia: >560 °C Gęstość: 3.6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010981 Numer CAS: 7758-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2653 |