Siarczan miedziowy, anhydrous, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Siarczan(VI) miedzi(II)
33308.22
33308.36
33308.A3
33308.22EA
417
PLN
33308.22
33308.36
33308.A3
Siarczan miedziowy, anhydrous, Reagent Grade
Siarczan miedziowy
CAS No.: 7758-98-7
Molecular Formula: CuO4S
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 3.6
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
CuSO₄ Gęstość: 3,6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010981 Numer CAS: 7758-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2653 |