Drukuj
Siarczan miedziowy, anhydrous 98+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
197711000 197715000 197710025
ACRO197711000EA 189 PLN
ACRO197711000 ACRO197715000 ACRO197710025
Siarczan miedziowy, anhydrous 98+% do analizy
Siarczan miedziowy
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light green to grey Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.01 %