Drukuj
Tiocyjanian miedzi(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
298212-250G 298212-50G
SIAL298212-250GEA 1570 PLN
SIAL298212-250G SIAL298212-50G
Tiocyjanian miedzi(I), Sigma-Aldrich®
Tiocyjanian miedzi(I)
Formuła: CCuNS
Gęstość: 2,846 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00010980
Numer CAS: 1111-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-183-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02699