Tiocyjanian miedzi(I) ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96% min
CAS No.: 1111-67-7
Molecular Formula: CuSCN
Formula Weight: 121.63
Physical Form: Powder
Density: 2.84
Melting Point: 1084°
Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in NH4OH, ether
Merck Reference: 14,2669
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010980
Formuła:
CCuNS Temp. topnienia: 1084 °C Gęstość: 2,84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010980 Numer CAS: 1111-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-183-1 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2669 |