Drukuj
Siarczek srebra(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
241474-25G 241474-5G
SIAL241474-25GEA 1780 PLN
SIAL241474-25G SIAL241474-5G
Siarczek srebra(I), Sigma-Aldrich®
Siarczek srebra(I)
Formuła: Ag₂S
Temp. topnienia: 842 °C
Gęstość: 7,23 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00003406
Numer CAS: 21548-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-438-2
Klasyfikacja Merck : 12,08677