Siarczek srebra(I) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Disilver sulphide
45458.14
45458.06
45458.14EA
4710
PLN
45458.14
45458.06
Siarczek srebra(I) ≥99.999% (metals basis)
Siarczek srebra(I)
Purity: 99.999%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formuła:
Ag₂S MW: 247.8 g/mol Temp. topnienia: 825 °C Gęstość: 7.317 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003406 Numer CAS: 21548-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-438-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,8530 |