Siarczek srebra(I) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Solubility: Soluble in HNO3, alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Formuła:
Ag₂S Temp. topnienia: 825 °C Gęstość: 7,317 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003406 Numer CAS: 21548-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-438-2 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,8530 |