Drukuj
Siarczek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
342467-100G 342467-500G
SIAL342467-100GEA 473 PLN
SIAL342467-100G SIAL342467-500G
Siarczek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Siarczek miedzi(II)
Formuła: CuS
MW: 95.61 g/mol
Gęstość: 4.6 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016066
Numer CAS: 1317-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-271-2
Klasyfikacja Merck : 12,02724