Siarczek miedzi(II) ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-40-4
Molecular Formula: CuS
Formula Weight: 95.60
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.9-4.6
Refractive Index: 1.45
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,2655
MDL No.: MFCD00016066
Formuła:
CuS Gęstość: 3,9…4.6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016066 Numer CAS: 1317-40-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-271-2 Klasyfikacja Merck : 14,2655 |