Drukuj
Siarczek miedzi(II), ultra dry ≥99.98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
Ampuled under argon
14300.09 14300.18
14300.09EA 2010 PLN
14300.09 14300.18
Siarczek miedzi(II), ultra dry ≥99.98% (metals basis)
Siarczek miedzi(II)
Purity: 99.98% CAS No.: 1317-40-4 Molecular Formula: CuS Formula Weight: 95.60 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.9-4.6 Refractive Index: 1.45 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 220° dec. Merck Reference: 14,2965 MDL No.: MFCD00016066
Formuła: CuS
MW: 95.61 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 4.6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016066
Numer CAS: 1317-40-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-271-2
Klasyfikacja Merck : 14,2965