Drukuj
Siarczek miedzi(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342459-1KG 342459-250G
SIAL342459-1KGEA 4430 PLN
SIAL342459-1KG SIAL342459-250G
Siarczek miedzi(I), Sigma-Aldrich®
Siarczek miedzi(I)
Formuła: Cu₂S
Temp. topnienia: 1100 °C
Gęstość: 5,783 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00016062
Numer CAS: 22205-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-842-9
Klasyfikacja Merck : 13,02697