Drukuj
Cyjanian srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244694-10G 244694-50G
SIAL244694-10GEA 372 PLN
SIAL244694-10G SIAL244694-50G
Cyjanian srebra, Sigma-Aldrich®
Cyjanian srebra
Formuła: CAgNO
Gęstość: 4,15 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011512
Numer CAS: 3315-16-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-006-4