Cyjanian srebra ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45411.06
45411.14
45411.06EA
346
PLN
45411.06
45411.14
Cyjanian srebra ≥98%
Cyjanian srebra
Purity: 98%
CAS No.: 3315-16-0
Molecular Formula: CAgNO
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Powder
Density: 4.0
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3655040
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011512
Formuła:
CAgNO Gęstość: 4,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011512 Numer CAS: 3315-16-0 Numer WE (dawny EINECS): 222-006-4 ADR: 9,III |