Tlenek srebra(II) (≥86.6% Ag) (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40187.14
40187.06
40187.22
40187.14EA
3250
PLN
40187.14
40187.06
40187.22
Tlenek srebra(II) (≥86.6% Ag) (metals basis)
Tlenek srebra(II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1301-96-8
Molecular Formula: AgO
Formula Weight: 123.87
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 7.44
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
AgO Gęstość: 7,44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044285 Numer CAS: 1301-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-098-2 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8522 |