Tlenek srebra(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
22695.06
22695.14
22695.22
22695.06EA
460
PLN
22695.06
22695.14
22695.22
Tlenek srebra(II) ≥98%
Tlenek srebra(II)
Purity: 98%
CAS No.: 1301-96-8
Molecular Formula: AgO
Formula Weight: 123.87
Physical Form: Powder
Density: 7.44
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Manufacturing of silver oxide-zinc alkali batteries
Formuła:
AgO MW: 123.87 g/mol Temp. topnienia: >100 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 7.44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044285 Numer CAS: 1301-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-098-2 Jednostka: 3085 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 12,08666 |