Drukuj
tlenek disrebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
226831-1G 226831-25G 226831-5G
SIAL226831-1GEA 261 PLN
SIAL226831-1G SIAL226831-25G SIAL226831-5G
tlenek disrebra, Sigma-Aldrich®
tlenek disrebra
Formuła: Ag₂O
Temp. topnienia: 800…830 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003404
Numer CAS: 20667-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 243-957-1
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08665