Drukuj
Tlenek miedzi(II) 99,0 RT, powder, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
61200-100G 61200-500G
61200-100GEA 605 PLN
61200-100G 61200-500G
Tlenek miedzi(II) 99,0 RT, powder, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
MW: 79.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 1.336 °C
Gęstość: 6.450 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 500 ppm
Zinc (Zn) Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Total N Max. 20 ppm