Drukuj
Tlenek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
MQ100
544868-25G 544868-5G
SIAL544868-25GEA 621 PLN
SIAL544868-25G SIAL544868-5G
Tlenek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
MW: 79.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 1326
Gęstość: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02674