Drukuj
Tlenek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
450804-10G 450804-50G
SIAL450804-10GEA 474 PLN
SIAL450804-10G SIAL450804-50G
Tlenek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1326 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02674