Drukuj
Tlenek miedzi(II) ≥94%, proszek, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
23144.263EA 410 PLN
23144.263 23144.410
Tlenek miedzi(II) ≥94%, proszek, TECHNICAL
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1326 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 94 %