Drukuj
Tlenek miedzi(II) ACS reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02766.0100 1.02766.0500
1.02766.0100EA 642 PLN
1.02766.0100 1.02766.0500
Tlenek miedzi(II) ACS reagent analityczny, Supelco®
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1326 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)