Drukuj
Tlenek miedzi(II), fine wire ∼ 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02765.0250 1.02765.1000
1.02765.0250EA 574 PLN
1.02765.0250 1.02765.1000
Tlenek miedzi(II), fine wire ∼ 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1300 °C
Gęstość: 6,2 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %