Drukuj
Tlenek miedzi(II), granular for elementary analysis pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02764.0250 1.02764.2500
1.02764.0250EA 1700 PLN
1.02764.0250 1.02764.2500
Tlenek miedzi(II), granular for elementary analysis pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
MW: 79.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 1326 (temp. rozkładu)
Gęstość: 500 kg/m3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) ≥ 99
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
C (Carbon) ≤ 0.01 %
Bulk density 240 - 270 g/100 ml
Particle size (0.71-2 mm) ≥ 90 %