Tlenek miedzi(II), powder_nano
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
44663.09
44663.18
44663.09EA
357
PLN
44663.09
44663.18
Tlenek miedzi(II), powder_nano
Tlenek miedzi(II)
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 13m2/g
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formuła:
CuO MW: 79.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2000 Temp. topnienia: 1326 Gęstość: 6.3 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010979 Numer CAS: 1317-38-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2646 |