Tlenek miedzi(II) ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
33307.30
33307.A1
33307.30EA
765
PLN
33307.30
33307.A1
Tlenek miedzi(II) ≥99.0% ACS
Tlenek miedzi(II)
Purity: 99.0% min
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formuła:
CuO Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1326 °C Gęstość: 6,3 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010979 Numer CAS: 1317-38-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2646 |