Drukuj
Tlenek miedzi(II) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12299.36 12299.A3 12299.A9
12299.36EA 652 PLN
12299.36 12299.A3 12299.A9
Tlenek miedzi(II) ≥97%
Tlenek miedzi(II)
Purity: 97% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Solubility: Insoluble in water and alcohol. Soluble in dil. acids, NH4Cl and KCN Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
As a pigment, in sweeting petroleum gases, in galvanic electrodes, metallurgical flux, as an optical glass polishing agent, and as a catalyst in organic reactions
Formuła: CuO
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1326 °C
Gęstość: 6,3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 14,2646