Drukuj
Tlenek miedzi(II) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 175 PLN
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Tlenek miedzi(II) 97%
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
MW: 79.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 1326
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %