Drukuj
Tlenek miedzi(I), czerwony ≥86% (Cu basis), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 1710 PLN
12841-2.5KG 12841-500G
Tlenek miedzi(I), czerwony ≥86% (Cu basis), Fluka™
Tlenek miedzi(I)
Formuła: Cu₂O
Temp. Wrzenia: 1800 °C (1013 hPa)
Gęstość: 6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010974
Numer CAS: 1317-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-270-7
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02694
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %