Tlenek miedzi(I) ≥97% (Cu + Cu₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 1317-39-1
Molecular Formula: Cu2O
Formula Weight: 143.08
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.0
Refractive Index: 2.705
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Purple-red
Odour: Odourless
Melting Point: 1235°
Boiling Point: 1800° dec.
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in NH4OH
Merck Reference: 14,2664
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010974
Red pigment for glass and ceramic glazes, and as a catalyst
Formuła:
Cu₂O Temp. Wrzenia: 1800 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 1235 °C Gęstość: 6,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010974 Numer CAS: 1317-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-270-7 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2664 |