Drukuj
Tlenek miedzi(I) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 164 PLN
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Tlenek miedzi(I) 97%
Tlenek miedzi(I)
Formuła: Cu₂O
Temp. Wrzenia: 1800 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1232 °C
Gęstość: 5,7 to 6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010974
Numer CAS: 1317-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-270-7
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02694
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm