Tlenek złota(III) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 88.6%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12161.01
12161.03
12161.06
12161.01EA
733
PLN
12161.01
12161.03
12161.06
Tlenek złota(III) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 88.6%, Premion®
Tlenek złota(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1303-58-8
Molecular Formula: Au2O3
Formula Weight: 441.93
Physical Form: Powder
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 150° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in HCl, HNO3, and in NaCN solution
Merck Reference: 14,4524
MDL No.: MFCD00014173
Formuła:
Au₂O₃ Gęstość: 3,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014173 Numer CAS: 1303-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-122-1 Klasyfikacja Merck : 14,4524 |