Drukuj
Azotan(V) srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
S7276-100G S7276-25G
SIALS7276-100GEA 2400 PLN
SIALS7276-100G SIALS7276-25G
Azotan(V) srebra, Sigma-Aldrich®
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM