Drukuj
Azotan(V) srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MQ200
204390-10G 204390-1G 204390-250G 204390-50G
SIAL204390-10GEA 1080 PLN
SIAL204390-10G SIAL204390-1G SIAL204390-250G SIAL204390-50G
Azotan(V) srebra, Sigma-Aldrich®
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Gęstość: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM