Drukuj
Azotan srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Argentous nitrite
MQ100
227188-10G 227188-50G
SIAL227188-10GEA 323 PLN
SIAL227188-10G SIAL227188-50G
Azotan srebra, Sigma-Aldrich®
Azotan srebra
Formuła: AgNO₂
MW: 153.87 g/mol
Temp. topnienia: 140
Gęstość: 4.45 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003413
Numer CAS: 7783-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-041-7
Jednostka: 2627
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08663