Azotan srebra ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-99-5
Molecular Formula: AgNO2
Formula Weight: 153.88
Physical Form: Crystalline
Density: 4.45
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 140° dec.
Merck Reference: 14,8519
UN No.: 2627
MDL No.: MFCD00003413
Formuła:
AgNO₂ Gęstość: 4,45 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003413 Numer CAS: 7783-99-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-041-7 Jednostka: 2627 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8519 |