Drukuj
Azotan srebra 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Argentous nitrite
210690100 210690500
ACRO210690100EA 650 PLN
ACRO210690100 ACRO210690500
Azotan srebra 99%
Azotan srebra
Formuła: AgNO₂
MW: 153.87 g/mol
Temp. topnienia: 140
Gęstość: 4.45 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003413
Numer CAS: 7783-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-041-7
Jednostka: 2627
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08663
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %