jodek srebra ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-96-2
Molecular Formula: AgI
Formula Weight: 234.77
Physical Form: Crystalline
Density: 5.67
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 558°
Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides
Merck Reference: 14,8516
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003412
Formuła:
AgI Temp. Wrzenia: 1506 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 558 °C Gęstość: 5,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003412 Numer CAS: 7783-96-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-038-0 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,8516 |