Drukuj
jodek srebra 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Argentous iodide, Silver monoiodide
210420050 210420250 210421000
ACRO210420050EA 230 PLN
ACRO210420050 ACRO210420250 ACRO210421000
jodek srebra 99%, pure
jodek srebra
Formuła: AgI
MW: 234.77 g/mol
Temp. Wrzenia: 1506 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 557 °C
Gęstość: 5.68 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003412
Numer CAS: 7783-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-038-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,08659
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)