Drukuj
jodek miedzi (I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cuprous iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
215554-100G 215554-25G 215554-5G
SIAL215554-100GEA 2020 PLN
SIAL215554-100G SIAL215554-25G SIAL215554-5G
jodek miedzi (I), Sigma-Aldrich®
jodek miedzi (I)
Formuła: CuI
MW: 190.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 1290
Temp. topnienia: 602
Gęstość: 5.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010978
Numer CAS: 7681-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-674-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02692