jodek miedzi (I) ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cuprous iodide
43153.22
43153.14
43153.06
43153.PG
43153.22EA
5400
PLN
43153.22
43153.14
43153.06
43153.PG
jodek miedzi (I) ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
jodek miedzi (I)
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-65-4
Molecular Formula: CuI
Formula Weight: 190.45
Physical Form: Chunks/powder
Density: 5.63
Refractive Index: 2.346
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown
Odour: Weak
Melting Point: 605°
Boiling Point: ca 1290°
Merck Reference: 14,2662
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010978
Formuła:
CuI MW: 190.45 g/mol Temp. Wrzenia: ∼1290 °C Temp. topnienia: 605 °C Gęstość: 5.63 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010978 Numer CAS: 7681-65-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-674-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2662 |