Drukuj
jodek miedzi (I) 99.995% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cuprous iodide
201500050 201500250 201501000
ACRO201500050EA 428 PLN
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
jodek miedzi (I) 99.995% (trace metals basis)
jodek miedzi (I)
Formuła: CuI
MW: 190.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 1290
Temp. topnienia: 605 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010978
Numer CAS: 7681-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-674-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02692
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm