Drukuj
jodek miedzi (I) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cuprous iodide
194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 1530 PLN
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
jodek miedzi (I) 98%
jodek miedzi (I)
Formuła: CuI
MW: 190.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 1290
Temp. topnienia: 605 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010978
Numer CAS: 7681-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-674-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02692
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm