Drukuj
Jodek złota(I) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
16617.03 16617.06
16617.03EA 1690 PLN
16617.03 16617.06
Jodek złota(I) ≥99%
Jodek złota(I)
Purity: 99% CAS No.: 10294-31-2 Molecular Formula: AuI Formula Weight: 323.87 Physical Form: Crystalline Density: 8.25 Melting Point: 120° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkali iodide, cyanide solutions. Decomposes in warm acids UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014175
Formuła: AuI
MW: 323.87 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 8.25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014175
Numer CAS: 10294-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-656-3
Jednostka: 3260
Klasyfikacja Merck : 12,04530