Fluorek srebra(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11610.04
11610.09
11610.18
11610.04EA
469
PLN
11610.04
11610.09
11610.18
Fluorek srebra(II) ≥98%
Fluorek srebra(II)
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-95-1
Molecular Formula: AgF2
Formula Weight: 145.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.6
Appearance: Brown
Melting Point: 690°
Merck Reference: 14,8513
UN No.: 3084
MDL No.: MFCD00003411
Formuła:
AgF₂ Temp. topnienia: 690 °C Gęstość: 4,6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003411 Numer CAS: 7783-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-037-5 Jednostka: 3084 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8513 |