Drukuj
fluorek srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Silver monofluoride, Silver(I) fluoride, Argentous fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
226866-25G 226866-5G
SIAL226866-25GEA 1500 PLN
SIAL226866-25G SIAL226866-5G
fluorek srebra, Sigma-Aldrich®
fluorek srebra
Formuła: AgF
Temp. Wrzenia: 1150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 433 °C
Gęstość: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003410
Numer CAS: 7775-41-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-895-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08657