Fluorek miedzi(II), anhydrous ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cupric fluoride
11489.09
11489.18
11489.09EA
630
PLN
11489.09
11489.18
Fluorek miedzi(II), anhydrous ≥99.5%
Fluorek miedzi(II)
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-19-7
Molecular Formula: CuF2
Formula Weight: 101.54
Physical Form: Powder
Density: 4.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 950° dec.
Solubility: Solubility in water at 20° ca 4.7g/100ml
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010977
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent
Formuła:
CuF₂ MW: 101.54 g/mol Temp. Wrzenia: 950 Temp. topnienia: 950 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.85 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010977 Numer CAS: 7789-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-147-3 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,2638 |