Drukuj
Fluorek miedzi(II), anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric fluoride
203370250 203371000
ACRO203370250EA 860 PLN
ACRO203370250 ACRO203371000
Fluorek miedzi(II), anhydrous 98%
Fluorek miedzi(II)
Formuła: CuF₂
Temp. Wrzenia: 950 °C (1013 hPa)
Gęstość: 4,23 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010977
Numer CAS: 7789-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-147-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,02704
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %