Drukuj
węglan srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
179647-100G 179647-25G 179647-5G
SIAL179647-100GEA 1700 PLN
SIAL179647-100G SIAL179647-25G SIAL179647-5G
węglan srebra, Sigma-Aldrich®
węglan srebra
Formuła: CAg₂O₃
Temp. topnienia: 210…218 °C
Gęstość: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003403
Numer CAS: 534-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-590-3
Klasyfikacja Merck : 12,08650